According to the pictograms published on the product detail page and the SDS, this product is corrosive to metals and skin. It is also an irritant. This material does not appear to be flammable, however see sections 9.1i, 9.1j and 10.1 for precautionary statements. Please see link below to review the Safety Data Sheet:
https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/w317454.
W317454
4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
2,5-Diméthyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Furanone de fraise, Furanéol
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
Produits recommandés
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥98%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
73-77 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
caramel; strawberry; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
Clé InChI
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
can 4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone cause fires