Key Documents
W287105
Sigma-Aldrich
Phenethyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Benzyl carbinyl isovalerianate, Phenethyl isopentanoate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.28
Numéro FEMA:
2871
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
461
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.466
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Point d'ébullition
268 °C (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; rose; sweet
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)10-13(14)15-9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11H,8-10H2,1-2H3
Clé InChI
JIMGVOCOYZFDKB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Justyna Aszyk et al.
Journal of chromatography. A, 1547, 86-98 (2018-03-15)
Many flavour compounds that are present in e-liquids for e-cigarettes are responsible for specific tastes and smoking sensations for users. Data concerning content and specific types of flavours is often limited and unknown to users. The aim of the research