W208100
Isoamyl phenylacetate
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
3-methylbutyl 2-phenylacetate, Iso amyl alpha-toluate, Phenyl acetic acid isopentyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Point d'ébullition
268 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
honey; rose; sweet
Chaîne SMILES
CC(C)CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)8-9-15-13(14)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11H,8-10H2,1-2H3
Clé InChI
QWBQBUWZZBUFHN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
217.9 °F
Point d'éclair (°C)
103.3 °C