W278408
Nonanoic acid
≥96%, FG
Synonyme(s) :
Acid C9, Pelargonic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 1010
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 315
Densité de vapeur
5.5 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥96%
Limite d'explosivité
9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
268-269 °C (lit.)
Pf
9 °C (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
waxy; cheesy; tallow
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter