Key Documents
W277207
Sigma-Aldrich
Nerolidol
mixture of cis and trans, ≥97%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.37
Numéro FEMA:
2772
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.018
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥97%
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
114 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; floral; woody
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
Clé InChI
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Application
  • Effects of Six Natural Compounds and Their Derivatives on the Control of Coccidiosis in Chickens.: This article discusses the use of natural compounds including nerolidol for controlling coccidiosis in poultry, indicating its applications in veterinary biochemistry and animal health (Hou et al., 2024).
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
262.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
128 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter