Principaux documents
W269212
Sigma-Aldrich
Isovaléraldéhyde
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
3-Méthylbutanal, 3-Méthylbutyraldéhyde, NSC 404119
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro FEMA:
2692
Beilstein:
773692
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
94c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.006
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
chocolate; fruity; ethereal; peach; sour
Qualité:
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
2.96 (vs air)
Pression de vapeur
30 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥95%
Température d'inflammation spontanée
464 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
pb
90 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
chocolate; fruity; ethereal; peach; sour
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit est biosourcé et présente des améliorations significatives vis-à-vis des principes suivants de la chimie verte : “Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses” et “Utilisation de ressources renouvelables”. Cliquez ici pour consulter son attestation de produit naturel biosourcé.
Application
  • Contribution of phospholipase B to the formation of characteristic flavor in steamed sturgeon meat : cette étude examine comment la phospholipase B contribue à la formation des arômes dans l'esturgeon cuit à la vapeur, notamment le rôle de l'isovaléraldéhyde dans l'amélioration des caractéristiques organoleptiques, avec des applications potentielles en chimie alimentaire et en recherche biochimique (Yang Z. et al., 2024).
  • Catalytic hydroboration of aldehydes and ketones with an electron-rich acyclic metallasilylene : cette recherche explore l'activité catalytique des complexes de métallasilylène dans l'hydroboration des aldéhydes, notamment de l'isovaléraldéhyde, soulignant leur importance en chimie de synthèse et en science des matériaux (Kapp L. et al., 2024).
  • Effects of Storage in an Active and Spontaneous Controlled O(2)/CO(2) Atmosphere on Volatile Flavor Components and the Microbiome of Truffles : cet article examine comment des conditions atmosphériques contrôlées influencent le profil volatil des truffes, notamment l'isovaléraldéhyde, offrant un aperçu des techniques de conservation des denrées alimentaires et leurs interactions avec le microbiome (Li Q. et al., 2024).
  • GC-MS, GC-IMS, and E-Nose Analysis of Volatile Aroma Compounds in Wet-Marinated Fermented Golden Pomfret Prepared Using Different Cooking Methods : étudie l'impact des méthodes de cuisson sur le profil aromatique du pomfret mariné, en mettant l'accent sur l'isovaléraldéhyde comme composé volatil clé, pertinent pour les recherches sur la qualité alimentaire et l'analyse organoleptique (Chen Q. et al., 2024).
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
32.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
0.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
P Perpète et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(6), 2384-2386 (2000-07-11)
A medium containing labeled leucine-d(10) has been used to show that Saccharomyces cerevisiae was able to produce deuterated 3-methylbutanal in a cold contact fermentation. Whereas residual unreduced Strecker aldehydes bound to polyphenols were considered until now as the main defect
Taichi Kano et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(47), 16408-16409 (2005-11-25)
A direct asymmetric Mannich reaction using a novel axially chiral amino trifluoromethanesulfonamide (S)-3 has been developed in highly anti-selective and enantioselective manners. Thus, in the presence of a catalytic amount of (S)-3, the reactions between aldehydes and the alpha-imino ester
Olívia Moreira Sampaio et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(5), 1661-1668 (2008-02-16)
To identify chemical descriptors to distinguish Cuban from non-Cuban rums, analyses of 44 samples of rum from 15 different countries are described. To provide the chemical descriptors, analyses of the the mineral fraction, phenolic compounds, caramel, alcohols, acetic acid, ethyl
Eva Kirchhoff et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(19), 5378-5385 (2002-09-05)
Application of the aroma extract dilution analysis on a flavor distillate prepared from freshly ground rye flour (type 1150) revealed 1-octen-3-one (mushroom-like), methional (cooked potato), and (E)-2-nonenal (fatty, green) with the highest flavor dilution (FD) factors among the 26 odor-active
Catherine E Garner et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 21(8), 1675-1688 (2007-02-23)
Little is known about the volatile organic compounds (VOCs) in feces and their potential health consequences. Patients and healthcare professionals have observed that feces often smell abnormal during gastrointestinal disease. The aim of this work was to define the volatiles