Key Documents
W219304
Sigma-Aldrich
Isobutyl cinnamate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-Methylpropyl cinnamate, 2-methylpropyl 3-phenylpropenoate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.26
Numéro FEMA:
2193
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
327
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.734
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
Point d'ébullition
287 °C (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsamic; spicy; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)10-15-13(14)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-8+
Clé InChI
IQZUZPKOFSOVET-CMDGGOBGSA-N
Description générale
Isobutyl cinnamate can be used as a food flavoring agent and fragrance ingredient.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
The FEMA GRAS assessment of cinnamyl derivatives used as flavor ingredients
Adams TB, et al
Food And Chemical Toxicology, 42(2), 157-185 (2002)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1448-1449 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1448-1449 (1997)
Fragrance material review on isobutyl cinnamate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S102-S105 (2007)