V0513
L-Valine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Synonyme(s) :
Acide L-2-amino-3-méthylbutanoïque, Acide (S)-α-aminoisovalérique
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
L-Valine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Source biologique
non-animal source
Agence
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Essai
98.5-101.0%
Forme
powder
Qualité
meets EP, JP, USP testing specifications
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white
Pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
Solubilité
H2O: 25 mg/mL
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable