THS02135
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
5% Ru/C
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 02135
Diamètre
4 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable