Principaux documents
Z102482
Sigma-Aldrich
Storage bottles without joints
capacity 1,000 mL, PTFE stopcock
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
1,000 mL
Taille du robinet d'arrêt
4 mm
Description générale
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.