THS01133
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
10%Pt/C
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 01133
Diamètre
4 mm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable