T71609
Trimethylacetamide
98%
Synonyme(s) :
Pivalamide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
98%
pb
212 °C (lit.)
Pf
154-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(N)=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
Clé InChI
XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N