T25801
Tetraphenylcyclopentadienone
98%
Synonyme(s) :
2,3,4,5-Tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-Tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,3,4,5-Tetraphenylcyclopentadienone, Cyclone
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
217-220 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1C(c2ccccc2)=C(c3ccccc3)C(c4ccccc4)=C1c5ccccc5
InChI
1S/C29H20O/c30-29-27(23-17-9-3-10-18-23)25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22)28(29)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Clé InChI
PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable