Key Documents
T119229
1-((4-ETHYLPHENYL)THIO)-2-METHYL-5-NITRO-1H-BENZIMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.381
Numéro MDL:
Autres remarques