Key Documents
SYNS462044
Synthware straight bore glass stopcock plug
bore size 6 mm, plug size 20/44
Synonyme(s) :
Synthware S462044
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware S462044
Taille de l'alésage
6 mm
Catégories apparentées
Description générale
To be used with constant pressure retention kit (S69)
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.