SYNS101504
Synthware™ straight bore PTFE stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, Plug Size: 15.2/30
Synonyme(s) :
Synthware S101504
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware S101504
Taille de l'alésage
4 mm
Catégories apparentées
Description générale
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.