Principaux documents
SYNF182475
Synthware powder funnel
joint: ST/NS 24/40, top diam. 75 mm
Synonyme(s) :
Synthware F182475, glass powder funnel
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F182475
Diam. de la partie supérieure
75 mm
Catégories apparentées
Description générale
Funnels have 60° side angle and a standard taper inner joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.