SYNF128000
Synthware™ single-neck flat-bottom flask
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonyme(s) :
Synthware F128000, glass round flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
Joint
joint: ST/NS29/42
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F128000
Capacité
1,000 mL