Principaux documents
GF50801734
Platinum/Iridium
wire, Pt 90%/Ir10%, 0.0125 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT025095
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 508-017-34
Longueur
1 m
Diamètre
0.0125 mm