Accéder au contenu
SYNC243445
Synthware Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 34/45, jacket L 190 mm
Synonyme(s) :
Synthware C243445, bulb condenser, Allihn condenser
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
joint
joint: ST/NS34/45
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C243445
jacket L
190 mm
General description
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.