Merck
Passer à
SYNC179200
Synthware™ water jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 19/22, jacket H 200 mm
Synonyme(s) :
Synthware C179200, jacketed glass distilling column
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C179200
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS19/22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C179200
jacket H
200 mm
General description
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SYNC179110SYNC171200SYNC171120
description
joint: ST/NS 19/22, jacket H 200 mm
description
joint: ST/NS 19/22, jacket H 110 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket H 200 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket H 110 mm
manufacturer/tradename
Synthware C179200
manufacturer/tradename
Synthware C179110
manufacturer/tradename
Synthware C171200
manufacturer/tradename
Synthware C171120
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
jacket H
200 mm
jacket H
110 mm
jacket H
200 mm
jacket H
110 mm