Principaux documents
SLW1135/20D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1135/20D
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1135/20D
Hauteur
183 mm
D.E. du corps
105 mm
D.E. du col
38 mm
Volume de travail
500 mL
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Compatible with shaker equipment
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
  • Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.