Key Documents
S783064
4-NITROPHENYL PHOSPHATE, BIS(TRIS(HYDROXYMETHYL)AMINOMETHANE)SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H28N3O12P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.366
Numéro MDL:
Autres remarques