Principaux documents
S468339
SODIUM 4-(3-(2,4-DI-ME-PH-AZO)-2,4-DI-HO-PH-AZO)-BENZENESULFONATE(ACID ORANGE 24
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17N4NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.436
Numéro MDL:
Autres remarques