Principaux documents
R751022
(1R)-(-)-(8,8-DICHLORO-10-CAMPHOR-SULFONYL)OXAZIRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13Cl2NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.19
Numéro MDL:
Autres remarques