Principaux documents
R701025
4-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-2,2,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.38
Numéro MDL:
Autres remarques