Principaux documents
R549673
(2-ACETYLAMINO-THIAZOL-4-YL)-ACETIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H12N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.272
Numéro MDL:
Autres remarques