Key Documents
R359246
2-HYDROXY-5-NITRO-BENZOIC ACID BENZYLIDENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.261
Numéro MDL:
Autres remarques