Principaux documents
R278793
1,3,5-TRIISOPROPYLCYCLOHEXANE, MIXTURE OF ISOMERS
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H30
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.406
Numéro MDL:
Autres remarques