Principaux documents
111856
Sigma-Aldrich
Propylcyclohexane
99%
Synonyme(s) :
n-Propylcyclohexane
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
8.7 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
478 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
155 °C (lit.)
Densité
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H18/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
DEDZSLCZHWTGOR-UHFFFAOYSA-N
Application
Propylcyclohexane is a component of the surrogate biokerosene model fuel. It has been used in the kinetic studies of kerosene Jet A-1 oxidation. It has also been used to assay kerosene/rapeseed oil methyl ester (RME) mixture (80/20, mol/mol; biokerosene).
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Philippe Dagaut et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(19), 3992-4000 (2007-01-27)
The kinetics of oxidation of kerosene Jet A-1 and a kerosene/rapeseed oil methyl ester (RME) mixture (80/20, mol/mol) (biokerosene) was studied experimentally in a jet-stirred reactor at 10 atm and constant residence time, over the temperature range 740-1200 K, and