Principaux documents
QBD11167
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®11-Maleimide
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C51H85F6N7O25
Poids moléculaire :
1310.24
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₁₁-Maleimide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol-reactive maleimide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable