Key Documents
QBD11166
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(TBE)-amido dPEG ®11-Maleimide
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C59H107N7O21
Poids moléculaire :
1250.52
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
DOTA-tris(TBE)-amido dPEG ®₁₁-Maleimide contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling and a thiol-reactive maleimide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable