QBD10819
MAL-dPEG®11-Lipoamide
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCCC1SSCC1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O
InChI
1S/C39H69N3O15S2/c43-36(4-2-1-3-35-8-34-58-59-35)40-9-12-47-14-16-49-18-20-51-22-24-53-26-28-55-30-32-57-33-31-56-29-27-54-25-23-52-21-19-50-17-15-48-13-10-41-37(44)7-11-42-38(45)5-6-39(42)46/h5-6,35H,1-4,7-34H2,(H,40,43)(H,41,44)
Clé InChI
MCLHFRMIEQEYEN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable