QBD10800
m-dPEG®8-Lipoamide
Synonyme(s) :
(3R)-N-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxapentacos-1-yl-1,2-dithiolane-3-pentanamide, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1SSCC1)=O
Clé InChI
VVNHZYDOJLEDPZ-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable