Key Documents
O5209
Sigma-Aldrich
2-Octenoic acid
technical grade, 85%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Description
predominantly trans
Pureté
85%
Indice de réfraction
n20/D 1.4588 (lit.)
Point d'ébullition
154 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
5-6 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
Clé InChI
CWMPPVPFLSZGCY-VOTSOKGWSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter