N24005
6-Nitroquinoline
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
151-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6H
Clé InChI
SMHPLBXIVNQFBA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Fanny Widjaja et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(7), 1392-1405 (2017-05-01)
The gas-phase reactivity of two aromatic carbon-centered σ,σ-biradicals (meta-benzyne analogs) and a related monoradical towards small oligonucleotides of differing lengths was investigated in a Fourier-transform ion cyclotron resonance (FT-ICR) mass spectrometer coupled with laser-induced acoustic desorption (LIAD). The mono- and
Xiulong Shen et al.
Chemical research in toxicology, 32(3), 348-361 (2019-03-01)
Enzymatic one-electron reduction of heterocyclic N-oxides can lead to the intracellular generation of reactive oxygen species via several different chemical pathways. These reactions may be relevant to hypoxia-selective anticancer drugs, antimicrobial agents, and unwanted toxicity of heterocylic nitrogen compounds.