MT51350102
Mettler-Toledo Thiourea Cleaning solution
for the removal of silver sulfide contamination
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350102
Volume
250 mL
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable