Key Documents
M65009
Sigma-Aldrich
N-Methyloctadecylamine
98%
Synonyme(s) :
N-Methylstearylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.54
Numéro Beilstein :
1758431
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
42-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC
InChI
1S/C19H41N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2/h20H,3-19H2,1-2H3
Clé InChI
SZEGKVHRCLBFKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup