M22601
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
98%
Synonyme(s) :
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, 1-(o-Anisyl)piperazine, 1-(o-Methoxyphenyl)piperazine, N-(2-Methoxyphenyl)piperazine, N-(o-Methoxyphenyl)piperazine, o-Methoxyphenylpiperazine
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
pb
130-133 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
35-40 °C (lit.)
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
Clé InChI
VNZLQLYBRIOLFZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Adra1a(29412) , Drd2(24318) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr7(65032)
Application
- To functionalize pyrazolylvinyl ketones via Aza-Michael addition reaction.[1]
- To prepare cyclic amine substituted Tröger′s base derivatives.[2]
- To prepare functionalized bis(mercaptoimidazolyl)borates by reacting with the activated ester, [(1-methyl-2-mercaptoimidazol-5-yl)carbonyl]succinimide.[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges