Principaux documents
L479896
(5E)-3-(3-ETHOXYPROPYL)-5-{[3-(4-METHOXY-2-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H27N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.651
Numéro MDL:
Autres remarques