Key Documents
201871
Sigma-Aldrich
Direct yellow 27
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H20N4Na2O9S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
662.62
Numéro C.I. (Colour Index):
13950
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Niveau de qualité
λmax
393 nm
ε (coefficient d'extinction)
53000-57000 at 224-230 nm in water at 0.02 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)C(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)-c3nc4ccc(C)c(c4s3)S([O-])(=O)=O)=C(/C)O
InChI
1S/C25H22N4O9S3.2Na/c1-13-8-10-18-22(23(13)41(35,36)37)39-25(27-18)15-9-11-17(20(12-15)40(32,33)34)28-29-21(14(2)30)24(31)26-16-6-4-5-7-19(16)38-3;;/h4-12,30H,1-3H3,(H,26,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b21-14-,29-28+;;
Clé InChI
VHKQQPDOJAIOKS-NOBNIHJLSA-L
Description générale
As a direct dye, Direct Yellow 27 is an acid dye with large molecules that will bind to cellulose fibers directly. It is mono azo dye with good light fastness.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable