Principaux documents
L449903
N-(3-CHLOROPHENYL)-N'-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10ClF3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.697
Numéro MDL:
Autres remarques