Key Documents
256714
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride
97%
Synonyme(s) :
Chloro diethyl aluminum
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2AlCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.56
Numéro Beilstein :
4123259
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
3 mmHg ( 60 °C)
Pureté
97%
Point d'ébullition
125-126 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
Clé InChI
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Diethylaluminum chloride is an organoaluminum reagent used in the reductive condensation of α-haloketones.
Application
Lewis-acid catalyst in Diels-Alder reactions and reactant in the synthesis of aluminum-phosphorus compounds.
Conditionnement
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adaptateur d'entrée à septum
Réf. du produit
Description
Tarif
En option
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Selective reactions with organoaluminum compounds
Hisashi Y et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 17, 169-175 (1978)
Tetrahedron, 49, 4073-4073 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 489-489 (1994)
Organometallics, 12, 3333-3333 (1993)