Merck
L2000
Calcium L-lactate hydrate
~90%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid hemicalcium salt, L-Lactic acid hemicalcium salt, Sarcolactic acid hemicalcium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
[CH3CH(OH)COO]2Ca · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.22 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-953-3
Beilstein/REAXYS Number:
4923285
MDL number:
Assay:
~90%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
~90%
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
InChI key
MDAVASCOAJMZHZ-NVKWYWNSSA-L
Application
Calcium L-lactate hydrate has been used as a sole carbon and energy source, to study the sulfate reduction ability of Desulfovibrio desulfuricans under different conditions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium L-lactate hydrate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2