L050050
Cap B1
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Synonyme(s) :
Cap B
About This Item
Produits recommandés
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Conditions de stockage
dry at room temperature
Adéquation
conforms to structure (GC, Formulation)
Compatibilité
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Description générale
Notes préparatoires
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup