L032100
DCI Activator
0.5 M
Synonyme(s) :
DCI activator solution
About This Item
Produits recommandés
Type
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditions de stockage
dry at room temperature
Concentration
58-64 g/L (DCI content, titration)
Impuretés
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
clear
Description générale
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C