Principaux documents
JKA7149
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K 2arm-OH, 2arm-NH2
HCl Salt, average Mn 20000
About This Item
Formule linéaire :
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)2(CH2O(CH2CH2O)nH)2
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 20000
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable