Principaux documents
JKA5023
Sigma-Aldrich
Acrylate-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
Synonyme(s) :
Acrylate-PEG-NHS, Polyethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH2CHCOO(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Nom du produit
Acrylate-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Acrylate PEG NHS Ester. Light sensitive PEG, will crosslink with exposure to ultraviolet light.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Qi, H., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Dang, L.T.H., et al.
Biomaterials, 35(27) (2014)
Hoffman, M.D., et al.
Acta Biomaterialia, 10(8) (2014)