A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-178-9
Beilstein/REAXYS Number:
174242
MDL number:
Assay:
97%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
97%
mp
162-165 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ester
SMILES string
OC(=O)C1CC(=O)OC1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-3-1-2(5(8)9)4(12-3)6(10)11/h2,4H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
UKZDIMBDWHZXOK-UHFFFAOYSA-N
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)