Principaux documents
HAM59000-40
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1002 BFP, volume 2.5 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caractéristiques
model 1002 BFP
Fabricant/nom de marque
Hamilton 59000-40
Paramètres
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
D.I. × D.E.
7.29 mm × 10.3 mm
Volume
2.5 mL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.